Analyse Kjeldahl
La détermination de l'azote selon la méthode Kjeldahl est effectuée sur différentes substances alimentaires. La méthode Kjeldahl peut se décomposer en trois étapes principales : digestion, distillation et titration.
1. La digestion est réalisée en portant à ébullition un échantillon homogène dans de l'acide sulfurique concentré. Il en résulte une solution de sulfate d'ammonium.
2. La distillation permet d'ajouter la base en excès au produit résultant de la digestion afin de convertir le sel d'ammonium en ammoniac.
3. La titration permet de calculer la teneur en azote dans un échantillon à partir de la quantité d'ammoniac présente dans la solution de destination. L'ammoniac est capturé avec un excès soigneusement mesuré de solution d'acide normalisé (titration en retour) ou une solution d'acide borique (titration directe).
Digestion
VWR propose différents systèmes à distillation, dont des systèmes totalement automatisés avec fonction de titration, pour les différents budgets...
Distillation
VWR offers different distillation systems for different budgets, ...
Titration
Des simples burettes aux systèmes de titration entièrement automatisés et programmables Schott et Mettler...
Papier filtre et nacelles de pesée
Papier filtre sans azote et nacelles de pesée dédiées pour la détermination de la teneur en azote...